Merck
SAB2500189
Sigma-Aldrich
抗CAMK1D抗体 ヤギ宿主抗体
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
抗CKLiK抗体, 抗CaM-K1抗体, 抗CaMKID抗体, 抗RP11-462F15.1抗体, 抗カルシウム/カルモジュリン依存性プロテインキナーゼ抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
goat
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CAMK1D(57118)
詳細
The calcium/calmodulin-dependent protein kinase 1D (CAMK1D) gene codes for a member of the Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase 1 subfamily of serine/threonine kinases. It is located on human chromosome 10p13.
免疫原
NP_065130.1によるタンパク質配列のC末端に由来するペプチド(ASQKDCAYVAKPES)。
生物化学的/生理学的作用
Calcium/calmodulin-dependent protein kinase 1D (CAMK1D) modulates the role of granulocytes through chemokine signaling transduction pathway. It is associated with type 2 diabetes (T2D).
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
0.5 mg/mL Tris緩衝生理食塩水(0.5% BSA, 0.02%アジ化ナトリウム含有)。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
文書ライブラリにアクセスする
Investigation into the promoter DNA methylation of three genes (CAMK1D, CRY2 and CALM2) in the peripheral blood of patients with type 2 diabetes
J Cheng, et al.
Experimental and Therapeutic Medicine, 8(2), 579-584 (2014)