安全性情報
SAB1409474
Sigma-Aldrich
Anti-PAK1IP1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
FLJ20624, MAK11, PIP1, RP11-421M1.5, WDR84, bA421M1.5, hPIP1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen 44 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PAK1IP1(55003)
免疫原
PAK1IP1 (AAH10907.1, 1 a.a. ~ 392 a.a) full-length human protein.
Sequence
MELVAGCYEQVLFGFAVHPEPEACGDHEQWTLVADFTHHAHTASLSAVAVNSRFVVTGSKDETIHIYDMKKKIEHGALVHHSGTITCLKFYGNRHLISGAEDGLICIWDAKKWECLKSIKAHKGQVTFLSIHPSGKLALSVGTDKTLRTWNLVEGRSAFIKNIKQNAHIVEWSPRGEQYVVIIQNKIDIYQLDTASISGTVTNEKRISSVKFLSESVLAVAGDEEVIRFFDCDSLVCLCEFKAHENRVKDMFSFEIPEHHVIVSASSDGFIKMWKLEQDKKVPPSLLCEINTNARLTCLGVWLDKVADMKESLPPAAEPSPVSKEQSKIGKKEPGDTVHKEEKRSKPNTKKRGLTGDSKKATKESGLISTKKRKMVEMLEKKRKKKKIKTMQ
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1409474-50UG:
試験成績書(COA)