Merck
SAB1408194
Sigma-Aldrich
Anti-WDR67 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Gm85, MGC104222, MGC126773, MGC138159, MGC21654
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~37.51 kDa
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... WDR67(93594)
免疫原
WDR67 (AAH27237, 1 a.a. ~ 340 a.a) full-length human protein.
Sequence
MLNVFVALTKGQYPVFNQYPKFIVDYQTQERERIRNDELDYLRERQTVEDMQAKVDSQRVEDEAWYQKQELLRKAEETRREMLLQEEEKMIQQRQRLAAVKRELKVKEMHLQDAARRRFLKLQQDQQEMELRRLDDEIGRKVYMRDREIAATARDLEMRQLELESQKRLYEKNLTENQEALAKEMRADADAYRRKVDLEEHMFHKLIEAGETQSQKTQKWKEAEGKEFRLRSAKKASALSDASRKWFLKQEINAAVEHAENPCHKEEPRFQNEQDSSCLPRTSQLNDSSEMDPSTQISLNRRAVEWDTTGQNLIKKVRNLRQRLTARARHRCQTPHLLAA
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)