Merck
SAB1408030
Sigma-Aldrich
抗UPK3B抗体 マウス宿主抗体
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
FLJ32198, MGC10902, P35, UPIIIb
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~33.9 kDa
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... UPK3B(80761)
詳細
UPK3B is a minor component of the apical plaques of mammalian urothelium that binds and dimerizes with uroplakin-1b (UPK1B; MIM 602380), one of the major conserved urothelium membrane proteins. The other major conserved integral membrane proteins of urothelial plaques are UPK1A (MIM 611557), UPK2 (MIM 611558), and UPK3A (MIM 611559) (Deng et al., 2002 [PubMed 12446744]).[supplied by OMIM
免疫原
UPK3B (NP_085047, 1 a.a. ~ 320 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGLPWGQPHLGLQMLLLALNCLRPSLSLGEWGSWMDASSQTQGAGGPAGVIGPWAPAPLRLGEAAPGTPTPVSVAHLLSPVATELVPYTPQITAWDLEGKVTATTFSLEQPRCVFDGLASASDTVWLVVAFSNASRGFQNPETLADIPASPQLLTDGHYMTLPLSPDQLPCGDPMAGSGGAPVLRVGHDHGCHQQPFCNAPLPGPGPYREDPRIHRHLARAAKWQHDRHYLHPLFSGRPPTLGLLGSLYHALLQPVVAGGGPGAAADRLLHGQALHDPPHPTQRGRHTAGGLQAWPGPPPQPQPLAWPLCMGLGEMGRRE
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)