Merck
SAB1407662
Sigma-Aldrich
抗VNN3抗体 マウス宿主抗体
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
HSA238982, MGC171203, PAGEL-beta, PAGEL-eta, PAGEL-zeta
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~16.8 kDa
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... VNN3(55350)
関連するカテゴリー
詳細
This gene is the central gene in a cluster of three vanin genes on chromosome 6q23-q24. The open reading frame is disrupted by a frameshift, and all splice variants that have been described are candidates for nonsense-mediated decay (NMD). Consequently, it is unlikely that this gene expresses a protein in vivo, so it is classified as a pseudogene. Extensive alternative splicing has been described; the two most common variants are represented as RefSeqs. (provided by RefSeq)
免疫原
VNN3 (NP_523239.1, 1 a.a. ~ 147 a.a) full-length human protein.
Sequence
MIISHFPKCVAVFALLALSVGALDTFIAAVYEHAVILPNRTETPVSKEEALLLMNKNIDVLEKAVKLAAKQGAHIIVTPEDGIYGWIFTRESIYPYLEDIPDPGVNWIPCRDPWRKSKKMNEPVSKELCYHCHSECNQYGQWKLYRT
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)