Merck
SAB1402653
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PKD1L2 antibody produced in mouse
clone 3F6, ascites fluid, solution
別名:
DKFZp686J19100, FLJ45333, PC1L2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3F6, monoclonal
形状
solution
分子量
antigen ~59.77 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PKD1L2(114780)
詳細
This gene encodes a member of the polycystin protein family. The encoded protein contains 11 transmembrane domains, a latrophilin/CL-1-like GPCR proteolytic site (GPS) domain, and a polycystin-1, lipoxygenase, alpha-toxin (PLAT) domain. This protein may function as a component of cation channel pores. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
免疫原
PKD1L2 (AAH14157, 1 a.a. ~ 306 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MGEDSPVAMFSWYLDNTPTEQAEPLPDACRLRGFWPRSLTLLQSNTSTLLLNSSFLQSRGEVIRIRATALTRHAYGEDTYVISTVPPREVPACTIAPEEGTVLTSFAIFCNASTALGPLEFCFCLESGSCLHCGPEPALPSVYLPLGEENNDFVLTVVISATNRAGDTQQTQAMAKVALGDTCVEDVAFQAAVSEKIPTALQGEGGPEQLLQLAKAVSSMLNQEHESQGSGQSLSIDVRQKVREHVLGSLSAVTTGLEDVQRVQELAEVLREVTCRSKELTPSAQGSCMGDSWEGAPPAAHVSHAR
物理的形状
透明溶液
WGK
WGK 1