安全性情報
SAB1401983
Sigma-Aldrich
Anti-COX6B2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
COXVIB2, MGC119094
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... COX6B2(125965)
免疫原
COX6B2 (NP_653214.2, 1 a.a. ~ 88 a.a) full-length human protein.
Sequence
MLDVEAQEPPKGKWSTPPFDPRFPSQNQIRNCYQNFLDYHRCLKTRTRRGKSTQPCEYYFRVYHSLCPISWVESWNEQIKNGIFAGKI
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB1401983-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chun-Chun Cheng et al.
eLife, 9 (2020-09-30)
Cancer testis antigens (CTAs) are proteins whose expression is normally restricted to the testis but anomalously activated in human cancer. In sperm, a number of CTAs support energy generation, however, whether they contribute to tumor metabolism is not understood. We