クローン
3A7, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... LATS1(9113)
免疫原
LATS1 (NP_004681, 521 a.a. ~ 620 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PQPIQTVQPSPFPEGTASNVTVMPPVAEAPNYQGPPPPYPKHLLHQNPSVPPYESISKPSKEDQPSLPKEDESEKSYENVDSGDKEKKQITTSPITVRKN
Sequence
PQPIQTVQPSPFPEGTASNVTVMPPVAEAPNYQGPPPPYPKHLLHQNPSVPPYESISKPSKEDQPSLPKEDESEKSYENVDSGDKEKKQITTSPITVRKN
物理的形状
PBS溶液 (pH7.4)。