Merck
SAB1300233
Sigma-Aldrich
Anti-NOC2L (center) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
Anti-NIR, Anti-NOC2-like, Anti-NOC2L, Anti-Nucleolar complex protein 2 homolog, Anti-Protein NOC2 homolog
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
mouse, human
テクニック
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NOC2L(26155)
詳細
NOC2L is a novel INHAT (inhibitor of histone acetyltransferase). Upon recruitment by p53, this protein represses transcription of both p53-dependent reporters and endogenous target genes.
免疫原
NOC2L (NP_056473, 474-508)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the central region of human NOC2L.
物理的形状
精製済みポリクローナル抗体のPBS溶液(0.09%(W/V)アジ化ナトリウム含有)
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
nwg