抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen predicted mol wt ~9 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: 1:500-1:2,000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ATP6V1G2(534)
免疫原
synthetic peptide corresponding to amino acids 6-20 of human ATP6V1G2
物理的形状
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB1105733-200UL:
試験成績書(COA)