保管温度
−70°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].[O-]\N=[N+](/[O-])S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2N2O5S.2Na/c3-1-2(4)8(5,6)7;;/h3H,(H,5,6,7);;/q;2*+1/p-2/b2-1+;;
InChI Key
LYIIGAIVRHASTQ-SEPHDYHBSA-L
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
S8432-50MG-PW:
S8432-BULK:
S8432-50MG:
S8432-VAR:
試験成績書(COA)
資料
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.