Merck
S7546
Zorbax® LP 100/40 CN
40 μm mean particle size, average diameter 100 Å
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41115700
平均粒径
40 μm
ポアサイズ
100 Å average diameter
InChI
1S/C6H12ClNSi.O2Si/c1-9(2,7)6-4-3-5-8;1-3-2/h3-4,6H2,1-2H3;
InChI Key
MPHCKNJRPAUOCD-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Cyano-derivatized silica for normal- or reversed-phase separations of slightly polar molecules
法的情報
Zorbax is a registered trademark of Agilent Technologies, Inc.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
S7546-10G:
S7546-BULK:
S7546-VAR:
試験成績書(COA)