抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen 92 kDa
化学種の反応性
human, rat, mouse
テクニック
immunocytochemistry: 10 μg/mL using A431 cells
immunoprecipitation (IP): 4 μg using STAT3 from 0.5–1 mg of an EGF stimulated human A431 cell lysate
western blot (chemiluminescent): 0.5-2 μg/mL using lysates from EGF stimulated human A431, mouse WEHI and rat L6 cells
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... STAT3(6774)
mouse ... Stat3(20848)
rat ... Stat3(25125)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
S5933-200UG-PW:
S5933-.1MG:
S5933-200UG:
S5933-VAR:
S5933-BULK:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.