Merck
S5883
Sigma-Aldrich
Strophanthidol
別名:
3β,5,14,19-Tetrahydroxy-5β,20(22)-cardenolide, 5β,20(22)-Cardenolide-3β,5,14,19-tetrol, K-Strophanthidol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H34O6
CAS番号:
分子量:
406.51
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC12CCC3C(CCC4(O)CC(O)CCC34CO)C1(O)CCC2C5=CC(=O)OC5
InChI
1S/C23H34O6/c1-20-6-3-17-18(4-8-22(27)11-15(25)2-7-21(17,22)13-24)23(20,28)9-5-16(20)14-10-19(26)29-12-14/h10,15-18,24-25,27-28H,2-9,11-13H2,1H3
InChI Key
ZNDMLUUNNNHNKC-UHFFFAOYSA-N
詳細
K-ストロファンチンとシマリンの還元型アグリコンであり、うっ血性心不全の治療でグリコシドを使用した後の主な排泄生成物の1つです。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
S5883-25MG:
S5883-VAR:
S5883-100MG:
S5883-BULK:
S5883-50MG:
試験成績書(COA)