Merck
S3375
Sigma-Aldrich
Sedoheptulose anhydride monohydrate
別名:
2,7-Anhydro-β-D-altro-heptulopyranose, Sedoheptulosan
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H12O6 · H2O
CAS番号:
分子量:
210.18
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
Sedum spectabile
形状
powder
光学活性
[α]/D -133 to -130 °, c = 2% (w/v) in water
SMILES記法
O.[H][C@]12CO[C@](CO)(O1)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C7H12O6.H2O/c8-2-7-6(11)5(10)4(9)3(13-7)1-12-7;/h3-6,8-11H,1-2H2;1H2/t3-,4-,5-,6+,7-;/m1./s1
InChI Key
TXADMKCMMLBFTL-CQJQEINESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
調製ノート
Prepared by a modified procedure of LaForge, F.B. and Hudson, C.S., J. Biol. Chem., 30, 61 (1917).
その他情報
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S3375-BULK:
S3375-10G:
S3375-1G:
S3375-VAR:
S3375-250MG:
S3375-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Dauren Biyashev et al.
Annals of the New York Academy of Sciences, 1480(1), 170-182 (2020-09-07)
Injury of the skin from exposure to toxic chemicals leads to the release of inflammatory mediators and the recruitment of immune cells. Nitrogen mustard (NM) and other alkylating agents cause severe cutaneous damage for which there are limited treatment options.