由来生物
synthetic (inorganic)
品質水準
グレード
for molecular biology
無菌性
γ-irradiated
形状
powder
有効性
≥500 μg per mg
保管条件
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep in a dry place.)
色
white to off-white
溶解性
H2O: soluble at
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
作用機序
protein synthesis | interferes
保管温度
2-8°C
適合性
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
SMILES記法
O.O.O.O.O.Cl.Cl.CN[C@@H]1[C@H](O)[C@H](NC)[C@H]2O[C@]3(O)[C@@H](O[C@H](C)CC3=O)O[C@@H]2[C@H]1O
InChI
1S/C14H24N2O7.2ClH.5H2O/c1-5-4-6(17)14(20)13(21-5)22-12-10(19)7(15-2)9(18)8(16-3)11(12)23-14;;;;;;;/h5,7-13,15-16,18-20H,4H2,1-3H3;2*1H;5*1H2/t5-,7-,8+,9+,10+,11-,12-,13+,14+;;;;;;;/m1......./s1
InChI Key
DCHJOVNPPSBWHK-UXXUFHFZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
耐性の様式:リボソームタンパク質S5の遺伝子であるrpsEの突然変異がスペクチノマイシンの結合を妨げます。耐性はアミノグリコシド-3'-アデニルトランスフェラーゼ遺伝子(aadA)によってももたらされます。
抗菌スペクトル:スペクチノマイシンがグラム陰性およびグラム陽性菌に対して作用します。
包装
注意
調製ノート
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S2647-100MG-PW:
S2647-PH:
S2647-BULK:
S2647PROC:
S2647-100MG:
S2647-VAR:
試験成績書(COA)