Merck
S1881
Supelco
Sodium bismuthate(V) hydrate
≥80%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaBiO3 · xH2O
CAS番号:
分子量:
279.97 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
アッセイ
≥80%
SMILES記法
O.[Na+].[O-][Bi](=O)=O
InChI
1S/Bi.Na.H2O.3O/h;;1H2;;;/q;+1;;;;-1
InChI Key
UQGDUPFKOOSTOS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
S1881-25G:
S1881-10G:
S1881-100G:
S1881-BULK:
試験成績書(COA)