Merck
S1385
Sigma-Aldrich
Salicyloyl hydrazide
別名:
Salicyl hydrazide, Salicylhydrazide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
2-(HO)C6H4CONHNH2
CAS番号:
分子量:
152.15
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
mp
147-150 °C (lit.)
SMILES記法
NNC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C7H8N2O2/c8-9-7(11)5-3-1-2-4-6(5)10/h1-4,10H,8H2,(H,9,11)
InChI Key
XSXYESVZDBAKKT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
S1385-5G:
S1385-VAR:
S1385-BULK:
S1385-25G:
試験成績書(COA)