Merck
RF451211-EP
Rotor for Eppendorf® MiniSpin® / MiniSpin® Plus
F-45-12-11, non aerosol tight black, to hold, 12 x 1.5/2.0 mL tubes, lid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103909
特徴
lid
to hold 12 x 1.5/2.0 mL tubes
fixed angle rotor
non aerosol tight black
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 022668498 (NA)
Eppendorf® 5452720008 (EU)
パラメーター
12,100 × g max. RCF
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with centrifuge models MiniSpin/MiniSpin Plus
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Rotors for use with Eppendorf MiniSpin and MiniSpin Plus. Rotors are fixed angle and include quick-Lock lids.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Minispin is a registered trademark of Eppendorf AG