Merck
934895
Sigma-Aldrich
Electrode
greener alternative
Flat large square 4cm2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111761
NACRES:
NA.23
詳細
Electrode coating: Au 3 µin
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
濃度
substrate (FR4)
electrode surface area
4 cm2
サイズ
53 × 24 × 1.6 mm
重量
4.113 g
環境により配慮した代替製品カテゴリ
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Click here for more information.
アプリケーション
Ideal for research areas such energy material characterization, biosensors, energy storage devices, material synthesis.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)