テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... SCARA5(286133)
詳細
Scavenger receptor class A member 5 (SCARA5) belongs to the scavenger receptor family. It is an L-ferritin receptor that mediates non-transferrin iron delivery in kidney organogenesis. SCARA5 is generally expressed in the kidney, bladder, ovary, adrenal gland, testis, skin, and trachea. It serves as a tumor suppressor in several human cancers.
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Please refer to the attached Protocolfor details.
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
試験成績書(COA)
Gene, 673, 102-106 (2018-06-17)
Breast cancer is the most common malignant tumor in women worldwide. Breast tumors mostly exhibit aberrant gene expression and DNA hypermethylation patterns that predispose the disease. Understanding the genetic and epigenetic factors that contribute to breast cancer development is important
Cell biochemistry and function, 38(2), 158-166 (2020-01-29)
Thyroid cancer (TC) has become one of most common endocrine malignancies in recent decades. Due to gene background polymorphism, it's outcome goes quite differently in each patient. For exploring the mechanism, we performed whole transcriptome sequencing of paired papillary thyroid