安全性情報
RAB1027
Sigma-Aldrich
Human CD59 ELISA Kit
for cell culture supernatants, plasma, and serum samples
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
化学種の反応性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum sample(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 40 pg/ml
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... CD59(966)
詳細
This ELISA antibody pair detects human CD59. Other species are not determined.
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Sheng-Wei Luo et al.
Fish & shellfish immunology, 89, 486-497 (2019-04-14)
CD59, a multifunctional glycoprotein, not only plays a regulatory role in complement cascades, but also participates in modulation of teleostean immunity. In this study, full length sequence of EcCD59 was obtained, comprising a 5'UTR of 163 bp, an ORF of
Yang Yie Sio et al.
Scientific reports, 10(1), 715-715 (2020-01-22)
Post-glycosylphosphatidylinositol (GPI) attachment to proteins 3, also known as PGAP3 or PERLD1 (PER1-like domain-containing protein 1), participates in the lipid remodeling process of glycosylphosphatidylinositol (GPI) anchor proteins during post-translational modification. Functional defect in PERLD1 was previously hypothesized to influence this
Diego Martínez-López et al.
Journal of the American College of Cardiology, 75(16), 1926-1941 (2020-04-25)
The mechanisms underlying early atherosclerotic plaque formation are not completely understood. Moreover, plasma biomarkers of subclinical atherosclerosis are lacking. The purpose of this study was to analyze the temporal and topologically resolved protein changes taking place in human aortas with