スキップする
RAB0972
Phosphotyrosine JAK3 / Tyrosine-protein Kinase JAK3 ELISA Kit
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 kit
カートの在庫状況を確認する
¥136,000
この商品について
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
human ... JAK3(3718)
Species reactivity:
human
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
¥136,000
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
species reactivity
human
technique(s)
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... JAK3(3718)
General description
The antibody pair provided in this kit recognizes Human Tyrosine-Phosphorylated-JAK3.
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
RAB0971RAB0969RAB0936
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
Gene Information
human ... JAK3(3718)
Gene Information
human ... JAK2(3717)
Gene Information
human ... ITK(3702)
Gene Information
human ... BLK(640)
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS & 価格
  • Phosphotyrosine ELISA HRP-Streptavidin
    SDS
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
保管分類
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
Please refer to KIT Component information
pdsc
Please refer to KIT Component information
prtr
Please refer to KIT Component information
fsl
Please refer to KIT Component information
ishl_indicated
Please refer to KIT Component information
ishl_notified
Please refer to KIT Component information
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)