コンテンツぞスキップ
Merck
RAB0722
Human Pepsinogen I ELISA Kit
ログむンで組織・契玄䟡栌をご芧ください。
サむズを遞択しおください
衚瀺を倉曎する
この商品に぀いお
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Species reactivity:
human
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
テクニカルサヌビス
お困りのこずがあれば、経隓豊富なテクニカルサヌビスチヌムがお客様をサポヌトしたす。
お手䌝いしたす
species reactivity
human
technique(s)
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
The Pepsinogen I ELISA kit provides for the Quantitative measurement of Pepsinogen I in Cell Culture Supernatants, Plasma and Serum.
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
ピクトグラム
Health hazard
泚意喚起語
Danger
ハザヌドコヌド
泚意事項
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
保管分類
10 - Combustible liquids
匕火点 (F)
Not applicable
匕火点°C
Not applicable
適甚法什
詊隓研究甚途を考慮した関連法什を䞻に挙げおおりたす。化孊物質以倖に぀いおは、䞀郚の情報のみ提䟛しおいたす。 補品を安党か぀合法的に䜿甚するこずは、䜿甚者の矩務です。最新情報により修正される堎合がありたす。WEBの反映には時間を芁するこずがあるため、適宜SDSをご参照ください。
Please refer to KIT Component information
pdsc
Please refer to KIT Component information
prtr
Please refer to KIT Component information
fsl
Please refer to KIT Component information
ishl_indicated
Please refer to KIT Component information
ishl_notified
Please refer to KIT Component information
cart
キットコンポヌネントの情報を参照しおください
jan
最新バヌゞョンのいずれかを遞択しおください
詊隓成瞟曞COA
Lot/Batch Number
適切なバヌゞョンが芋぀かりたせんか。
特定のバヌゞョンが必芁な堎合は、ロット番号たたはバッチ番号で特定の蚌明曞を怜玢できたす。
以前この補品を賌入いただいたこずがある堎合
文曞ラむブラリで、最近賌入した補品の文曞を怜玢できたす。
文曞ラむブラリにアクセスする