Merck
RAB0166
Sigma-Aldrich
Phospho-EGFR (pTyr1068) and pan-EGFR ELISA Kit
for detection of human phospho-egfr (pTyr1068) and pan-egfr in cell and tissue lysates
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
化学種の反応性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
入力
sample type: human cell lysate
sample type: human tissue lysate
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... EGFR(1965)
詳細
The Phospho-EGFR (pTyr1068) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is a very rapid, convenient and sensitive assay kit that can monitor the activation or function of important biological pathways in cell lysates.
免疫原
EGFR (pTyr1068) synthetic phosphopeptide, Recombinant Human EGFR
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
生物化学的/生理学的作用
EGFR (epidermal growth factor receptor) functions as a receptor for EGF-family of proteins, which are peptide growth factors. This receptor-ligand system is also involved in the pathogenesis and progression of various types of carcinomas. In cancer, EGFR pathways promotes cellular proliferation, angiogenesis, metastasis and apoptosis. The microRNA miR-218-5p interacts with and controls EGFR, and in non-small cell lung cancer (NSCLC), the levels of EGFR are inversely related to miR-218-5p. miR-218-5p inhibits proliferation and migration of lung cancer cells by binding with EGFR, and thus, has potential in future NSCLC therapies. Phospho-EGFR activates phospho-Akt pathway in invasive bladder cancer (BC) and it can be considered as a promising therapeutic target for cancer.
その他情報
Phosphorylated and pan protien can both be measured , in one experimnet.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Phospho-Akt pathway activation and inhibition depends on N-cadherin or phospho-EGFR expression in invasive human bladder cancer cell lines.
Wallerand H
Urologic Oncology, 28(2), 180-188 (2010)
Tumor-suppressive miR-218-5p inhibits cancer cell proliferation and migration via EGFR in non-small cell lung cancer.
Zhu K, et al.
Oncotarget, 7(19), 28075-28085 (2016)
A novel approach in the treatment of cancer: targeting the epidermal growth factor receptor.
Ciardiello F, Tortora G
Clinical Cancer Research, 7(10), 2958-2970 (2001)
Epidermal growth factor receptor (EGFR) signaling in cancer.
Normanno N
Gene, 366(1), 2-16 (2006)