Merck
RAB0006
Sigma-Aldrich
Adiponutrin EIA Kit
for serum, plasma, culture supernatant and cell lysates
別名:
ADPN
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
化学種の反応性
rat, mouse, human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
入力
sample type cell lysate
sample type plasma
sample type culture supernatant(s)
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 21 pg/mL
standard curve range: 0.1-1000 ng/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... PNPLA3(80339)
詳細
The Adiponutrin Enzyme Immunoassay (EIA) Kit is an in vitro quantitative assay for detecting Adiponutrin peptide based on the principle of Competitive Enzyme Immunoassay. It targets the common sequence of human, mouse, and rat.
免疫原
Adiponutrin, synthetic peptide
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials