抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen 75 kDa
化学種の反応性
mouse, rat, human
包装
antibody small pack of 25 μL
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1:500-1:1,000 using HeLa cell lysates
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RAD17(5884)
mouse ... Rad17(19356)
rat ... Rad17(310034)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
IXO13267:
R8654-VAR:
R8654-BULK:
R8654-25UL:
R8654-200UL:
試験成績書(COA)