分子量
antigen 70 kDa (also recognizes 75 kDa)
化学種の反応性
human
濃度
~1 mg/mL
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using HEK293-T cells fixed with methanol-acetone
microarray: suitable
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using HeLa cell lysates
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RAD17(5884)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
保管および安定性
免責事項
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
IXO13202:
R8029-BULK:
R8029-200UL:
R8029-VAR:
試験成績書(COA)