R4155
Anti-hnRNP-E1/E2 (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
Anti-HNRPE1/HNRPE2, Anti-Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein E1/E2, Anti-PCBP1/PCBP2, Anti-poly(rC) binding protein 1 /protein 2
About This Item
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~37 kDa
化学種の反応性
human, rat, mouse
包装
antibody small pack of 25 μL
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using K562 cell extract
western blot: 0.5-1 μg/mL using K562 cell extract
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PCBP1(5093)
mouse ... Pcbp1(23983)
rat ... Pcbp1(500242)
詳細
アプリケーション
Western Blotting (1 paper)
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
R4155-BULK:
IXO14426:
R4155-25UL:
R4155-VAR:
R4155-200UL:
試験成績書(COA)