スキップする
Q2001
キノリン
~98%, liquid
別名:
1-ベンザジン, 2,3-ベンゾピリジン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C9H7N
CAS番号:
分子量:
129.16
EC Number:
202-051-6
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
107477
vapor density
4.5 (vs air)
vapor pressure
0.07 mmHg ( 20 °C)
assay
~98%
form
liquid
autoignition temp.
896 °F
color
clear brown
refractive index
n20/D 1.625 (lit.)
bp
113-114 °C/11 mmHg (lit.), 237 °C (lit.)
mp
−17-−13 °C (lit.)
density
1.093 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
c1ccc2ncccc2c1
InChI
1S/C9H7N/c1-2-6-9-8(4-1)5-3-7-10-9/h1-7H
InChI key
SMWDFEZZVXVKRB-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under キノリン
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
213.8 °F - closed cup
flash_point_c
101 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
劇物
pdsc
第4類:引火性液体 + 第三石油類 + 危険等級III + 水溶性液体
fsl
Q2001-500ML:4.548173209074E12 + Q2001-100ML:4.548173209067E12
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)