Merck
PZ0359
Sigma-Aldrich
PF-06827443
≥98% (HPLC)
別名:
2-((3R,4S)-3-Hydroxytetrahydro-pyran-4-yl)-5-methyl-6-(4-oxazol-4-yl-benzyl)-2,3-dihydro-isoindol-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H24N2O4
CAS番号:
分子量:
404.46
UNSPSCコード:
51111800
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear
保管温度
room temp
SMILES記法
CC1=CC(CN([C@@H]2[C@@H](O)COCC2)C3=O)=C3C=C1CC4=CC=C(C5=COC=N5)C=C4
生物化学的/生理学的作用
PF-06827443 is a otent, low clearance, orally bioavailable, and CNS penetrant muscarinic M1-selectivepositive allosteric modulator (PAM) with minimal agonist activity.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3