Merck
PZ0294
Sigma-Aldrich
PF-04880594
≥98% (HPLC)
別名:
3-[[4-[1-(2,2-Difluoroethyl)-3-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yl)-1H-pyrazol-4-yl]-2-pyrimidinyl]amino]-propanenitrile, PF 04880594
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H16F2N8
CAS番号:
分子量:
394.38
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
room temp
SMILES記法
FC(F)CN(N=C1C2=CC(C=CN3)=C3N=C2)C=C1C4=NC(NCCC#N)=NC=C4
InChI
1S/C19H16F2N8/c20-16(21)11-29-10-14(15-3-7-25-19(27-15)24-5-1-4-22)17(28-29)13-8-12-2-6-23-18(12)26-9-13/h2-3,6-10,16H,1,5,11H2,(H,23,26)(H,24,25,27)
InChI Key
HFYMVDKBZONUOJ-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
PF-04880594 is a potent and selective RAF inhibitor that inhibits both wild-type and mutant BRAF and CRAF. PF-04880594 potently inhibits tumor growth in BRAF-mutant melanoma xenograft models.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
PZ0294-VAR:
PZ0294-25MG:4548173369549
PZ0294-5MG:4548173369556
PZ0294-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)