Merck
PZ0267
Sigma-Aldrich
WAY-362450
≥98% (HPLC)
別名:
3-(3,4-Difluoro-benzoyl)-1,1-dimethylene-1,2,3,6-tetrahydro-azepino [4,5-b]indole-5-carboxylic acid isopropyl ester, 3-(3,4-Difluorobenzoyl)-1,2,3,6-tetrahydro-1,1-dimethyl-azepino[4,5-b]indole-5-carboxylic acid 1-methylethyl ester, FXR 450, Turofexorate isopropyl, WAY 362450, XL335
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H24F2N2O3
CAS番号:
分子量:
438.47
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
room temp
SMILES記法
FC1=C(F)C=C(C(N2CC(C)(C)C(C(C=CC=C3)=C3N4)=C4C(C(OC(C)C)=O)=C2)=O)C=C1
InChI
1S/C25H24F2N2O3/c1-14(2)32-24(31)17-12-29(23(30)15-9-10-18(26)19(27)11-15)13-25(3,4)21-16-7-5-6-8-20(16)28-22(17)21/h5-12,14,28H,13H2,1-4H3
InChI Key
INASOKQDNHHMRE-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... NR1H4(9971)
生物化学的/生理学的作用
WAY-362450 is a potent and selective Farnesoid X receptor (FXR) agonist that lowers total plasma cholesterol (all lipoprotein species). WAY-362450 reduced the levels of high-density lipoprotein cholesterol (HDLc) in Cynomolgus monkeys, mice and hamsters. Apparently HDL lowering is achieved through increased transhepatic cholesterol efflux.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PZ0267-BULK:
PZ0267-25MG:
PZ0267-5MG:
PZ0267-VAR:
試験成績書(COA)