Merck
PZ0248
Sigma-Aldrich
PF-06447475
≥98% (HPLC)
別名:
3-[4-(4-Morpholinyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl]-benzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H15N5O
CAS番号:
分子量:
305.33
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear
保管温度
room temp
SMILES記法
N#CC1=CC=CC(C2=CNC3=NC=NC(N4CCOCC4)=C32)=C1
InChI
1S/C17H15N5O/c18-9-12-2-1-3-13(8-12)14-10-19-16-15(14)17(21-11-20-16)22-4-6-23-7-5-22/h1-3,8,10-11H,4-7H2,(H,19,20,21)
InChI Key
BHTWDJBVZQBRKP-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
PF-06447475 is a potent and selective LRRK2 inhibitor.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
PZ0248-5MG:4548173953663
PZ0248-25MG:4548173953656
PZ0248-VAR:
PZ0248-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Antonella Marte et al.
Journal of neurochemistry, 150(3), 264-281 (2019-05-31)
Leucine-rich repeat kinase 2 (LRRK2) is a large multidomain scaffolding protein with kinase and GTPase activities involved in synaptic vesicle (SV) dynamics. While its role in Parkinson's disease has been largely investigated, little is known about LRRK2 physiological role and