Merck
PZ0120
Sigma-Aldrich
CP-10447
≥98% (HPLC)
別名:
3-(4-ブロモ-2-メチルフェニル)-2-メチル-4(3H)-キナゾリノン, 4-ブロモメタカロン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H13BrN2O
CAS番号:
分子量:
329.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
薬剤管理
USDEA Schedule I
white
溶解性
DMSO: ≥10 mg/mL
SMILES記法
Cc1cc(Br)ccc1N2C(C)=Nc3ccccc3C2=O
InChI
1S/C16H13BrN2O/c1-10-9-12(17)7-8-15(10)19-11(2)18-14-6-4-3-5-13(14)16(19)20/h3-9H,1-2H3
InChI Key
CIYGULLCDQXZNK-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
CP-10447は、ミクロソームトリグリセリド輸送タンパク質(MTP、MTTP)のインヒビターです。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
PZ0120-BULK:
PZ0120-5MG:
PZ0120-25MG:
PZ0120-VAR:
試験成績書(COA)