Merck
PZ0107
Sigma-Aldrich
CP-101537
≥98% (HPLC)
別名:
MN-2633, N-(1a,5a,6a)-3-アザビシクロ[3.1.0]ヘキサ-6-イル-カルバミン酸1,1-ジメチルエチルエステル, PF-3339644
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H18N2O2
CAS番号:
分子量:
198.26
EC Number:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to off-white
溶解性
DMSO: >20 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1[C@@H]2CNC[C@H]12
InChI
1S/C10H18N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-8-6-4-11-5-7(6)8/h6-8,11H,4-5H2,1-3H3,(H,12,13)/t6-,7+,8+
InChI Key
QIYOMZXJQAKHEK-JIGDXULJSA-N
遺伝子情報
生物化学的/生理学的作用
CP-101537は、MMPインヒビターです。心筋梗塞治療の候補薬であり、抗菌性を有しています。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PZ0107-25MG:
PZ0107-BULK:
PZ0107-VAR:
PZ0107-5MG:
試験成績書(COA)