PLA0208
Rabbit anti-BMI1 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
別名:
B lymphoma Mo-MLV insertion region 1 homolog, B lymphoma Mo-MLV insertion region 1 homolog (mouse), BMI1 polycomb ring finger oncogene, BMI1 polycomb ring finger proto-oncogene, FLVI2/BMI1, PCGF4, RNF51, flvi-2/bmi-1, murine leukemia viral (bmi-1) oncogene homolog, polycomb group RING finger protein 4, polycomb group protein Bmi1, polycomb group ring finger 4, ring finger protein 51
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
グレード
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
化学種の反応性
mouse, human
テクニック
immunohistochemistry: 1:500- 1:2,000
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
アクセッション番号
NP_005171.4
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
rabbit ... BMI1(648)
免疫原
物理的形状
その他情報
免責事項
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
PLA0208-100UL:
PLA0208-100UL-KC:
試験成績書(COA)