PLA0081
Rabbit anti-HIF1-alpha Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
別名:
ARNT interacting protein, ARNT-interacting protein, HIF-1-alpha, HIF-1A, HIF-1alpha, HIF1, HIF1-ALPHA, MOP1, PAS domain-containing protein 8, PASD8, alpha subunit (basic helix-loop-helix transcription factor), bHLHe78, basic-helix-loop-helix-PAS protein MOP1, class E basic helix-loop-helix protein 78, hypoxia inducible factor 1, hypoxia-inducible factor 1, hypoxia-inducible factor 1 alpha isoform I.3, hypoxia-inducible factor1alpha, member of PAS protein 1, member of PAS superfamily 1
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
グレード
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
化学種の反応性
human, mouse
テクニック
immunocytochemistry: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:100-1:500
immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
アクセッション番号
Q16665
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
rabbit ... HIF1-alpha(3091)
免疫原
物理的形状
その他情報
免責事項
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
PLA0081-100UL-KC:
PLA0081-100UL:
試験成績書(COA)