Merck
P9360
Eppendorf® Research® Pro electronic pipette, multichannel
with charging adapter, size 20-300 μL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
詳細
12 channel
特徴
electronic
メーカー/製品名
Eppendorf® 022461508 (USA)
Eppendorf® 4860 000.569 (European)
Eppendorf® 4860 000.569
Eppendorf® 4860 200.568 (UK)
サイズ
20-300 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
このピペットは、使いやすさと扱いやすさを維持しながらプログラム可能な用途の広範なパラメーターを提供します。Eppendorf Research proピペットは、Eppendorfに期待される精度と信頼性によって、高速かつ正確な性能を容易に発揮します。
・読みやすい表示スクリーンは45°の角度に設定され、使用中に参照しやすくなっています。
・モーター駆動のピストン動作が再現性を向上させます。
・ボタンと制御装置はいずれも大きく、右利きのユーザーからも左利きのユーザーからも容易に手が届きます。
・容量と速度のオプションはロッカースイッチで制御し、最小限の力しか必要ないため手首や手に潜在的な負担がかかりません。
・別々のチップ排出レバーを、右利きおよび左利きのユーザーに都合が良い位置に調節できます。
・満充電したバッテリーで 2,000回を超えるピペッティングサイクルを実施して、休止時間を短縮します。
・10分間使用しないと自動的にシャットオフします。
・色分けされたボタンは、ピペットチップ容量の一般的なサイズに対応します。
・ユーザーが較正可能で粘度、密度、表面張力、または蒸気圧が異なる溶液に使用する場合に最適です。
・下半分を取り外して121°Cでオートクレーブ可能なため、汚染物を簡単に除去します。
・急速充電NiMH電池 - わずか 30分の再充電で最大200回のピペッティング動作を実施します。
・各プログラムに、10個の吸引および分注速度を別々にプログラムできます。
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Research is a registered trademark of Eppendorf AG