Merck
P8930
Sigma-Aldrich
Pentafluorophenyl acetate
別名:
Acetic acid pentafluorophenyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H3F5O2
CAS番号:
分子量:
226.10
Beilstein:
1985849
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)Oc1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C8H3F5O2/c1-2(14)15-8-6(12)4(10)3(9)5(11)7(8)13/h1H3
InChI Key
ZXTVBLZVILLKPM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P8930-5G:
P8930-500MG:
P8930-BULK:
P8930-1G:
P8930-VAR:
試験成績書(COA)