Merck
P8577
Sigma-Aldrich
1-Palmitoyl-2-oleoyl-3-linoleoyl-rac-glycerol
≥98%
別名:
1-Palmito-2-oleo-3-linolein
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C55H100O6
CAS番号:
分子量:
857.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98%
形状
liquid
官能基
ester
脂質タイプ
neutral glycerides
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C55H100O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-30-33-36-39-42-45-48-54(57)60-51-52(50-59-53(56)47-44-41-38-35-32-29-24-21-18-15-12-9-6-3)61-55(58)49-46-43-40-37-34-31-28-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16,19,25-28,52H,4-15,17-18,20-24,29-51H2,1-3H3/b19-16-,27-25-,28-26-
InChI Key
KGLAHZTWGPHKFF-FBSASISJSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P8577-1MG:
P8577-100MG:
P8577-5MG:
P8577-VAR:
P8577-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Fei Teng et al.
Food chemistry, 297, 124976-124976 (2019-06-30)
Milk fat is arguably one of the most complex fats found in nature and varies widely between animal species. Analysis of its digestion products is tremendously challenging, due to the complexity, diversity, and large range of concentrations of triacylglycerols (TAGs)