クローン
2-11H7 (MAbPRF12a), monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~14 kDa
化学種の反応性
Arabidopsis thaliana
濃度
~2 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using extract of Arabidopsis sprout
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
Arabidopsis thaliana ... PFN2(829056) , PRF1(816495) , PRF3(835761)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
免疫原
アプリケーション
物理的形状
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
P8498-BULK:
P8498-200UL:
P8498-VAR:
試験成績書(COA)