powder
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
作用機序
DNA synthesis | interferes
cell wall synthesis | interferes
enzyme | inhibits
SMILES記法
CCN1C=C(C(O)=O)C(=O)c2cnc(nc12)N3CCNCC3
InChI
1S/C14H17N5O3/c1-2-18-8-10(13(21)22)11(20)9-7-16-14(17-12(9)18)19-5-3-15-4-6-19/h7-8,15H,2-6H2,1H3,(H,21,22)
InChI Key
JOHZPMXAZQZXHR-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CYP1A2(1544)
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P7903-50G:
P7903-100G:
P7903-10G:
P7903-VAR:
P7903-BULK:
試験成績書(COA)