Merck
P7675
Sigma-Aldrich
Hexaethylene glycol monodecyl ether
別名:
C10E6, Decylhexaglycol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)9(OCH2CH2)6OH
CAS番号:
分子量:
422.60
Beilstein:
1801568
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
詳細
non-ionic
密度
0.987 g/mL at 25 °C (lit.)
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C22H46O7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-24-13-15-26-17-19-28-21-22-29-20-18-27-16-14-25-12-10-23/h23H,2-22H2,1H3
InChI Key
GLGQRQQFWLTGES-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3