Merck
P6085
Sigma-Aldrich
Pipenzolate bromide
BioXtra
別名:
Benzilic acid 1-ethylpiperidin-3-yl ester methobromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C22H28NO3Br
CAS番号:
分子量:
434.37
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
製品種目
BioXtra
不純物
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
強熱残分
≤0.1%
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤0.05%
微量陽イオン
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.001%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES記法
Br.CC[N]1(C)CCCC(C1)OC(=O)C(O)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C22H28NO3.BrH/c1-3-23(2)16-10-15-20(17-23)26-21(24)22(25,18-11-6-4-7-12-18)19-13-8-5-9-14-19;/h4-9,11-14,20,25H,3,10,15-17H2,1-2H3;1H
InChI Key
PRMDDJWOUVPRIA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P6085-VAR:
P6085-50G:
P6085-1G:
P6085-BULK:
P6085-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Pharmacologic effect of somatostatin on bile formation in the dog. Enhanced ductular reabsorption as the major mechanism of anticholeresis.
E René et al.
Gastroenterology, 84(1), 120-129 (1983-01-01)
Return to Pakistan of pipenzolate plus phenobarbitone.
K I Tahir
Lancet (London, England), 339(8791), 498-498 (1992-02-22)