スキップする
P5960
L-ピログルタミン酸
≥97% (titration), suitable for plant cell culture, BioXtra
別名:
(S)-(−)-2-ピロリドン-5-カルボン酸, (S)-5-オキソ-2-ピロリジンカルボン酸
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
25 g
カートの在庫状況を確認する
¥13,100
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C5H7NO3
CAS番号:
分子量:
129.11
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
202-700-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
82132
¥13,100
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
L-ピログルタミン酸, BioXtra
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥97% (titration)
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P)
ign. residue
≤0.1%
color
white
mp
160-163 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
OC(=O)[C@@H]1CCC(=O)N1
InChI
1S/C5H7NO3/c7-4-2-1-3(6-4)5(8)9/h3H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)/t3-/m0/s1
InChI key
ODHCTXKNWHHXJC-VKHMYHEASA-N
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
Y000012383160PHR2817
form
powder
form
-
form
solid
form
solid
assay
≥97% (titration)
assay
-
assay
≥99.0% (T)
assay
-
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
product line
BioXtra
product line
-
product line
-
product line
-
cation traces
Al: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, NH4+: ≤0.05%, Pb: ≤0.001%, Ca: ≤0.0005%, Mg: ≤0.0005%, Zn: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, Na: ≤0.005%
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
color
white
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-ピログルタミン酸
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
保管分類
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)