Merck
P5954
Sigma-Aldrich
L-α-ホスファチジルイノシトール アンモニウム塩 Glycine max(ダイズ)由来
≥97%
別名:
1,2-ジアシル-sn-グリセロ-3-ホスホ-(1-D-myo-イノシトール), PI, PtdIns
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
由来生物
soybean
アッセイ
≥97%
形状
powder
官能基
phospholipid
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
リン脂質膜成分であり、イノシト-ルリン酸の前駆体です。
包装
アルゴン封入しています。
その他情報
主にリノ-ル酸とパルミチン酸を含んでいます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
文書ライブラリにアクセスする
Yelena Ugolev et al.
The Journal of biological chemistry, 281(28), 19204-19219 (2006-05-17)
Activation of the phagocyte NADPH oxidase involves the assembly of a membrane-localized cytochrome b559 with the cytosolic components p47(phox), p67(phox), p40(phox), and the GTPase Rac (1 or 2). In resting phagocytes, Rac is found in the cytosol as a prenylated