Merck
P5909
Sigma-Aldrich
ペンタデカノリド
別名:
1-オキサ-2-シクロヘキサデカノン, 15-ヒドロキシペンタデカン酸ラクトン, 15-ペンタデカノリド, ペンタリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H28O2
CAS番号:
分子量:
240.38
Beilstein:
143710
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
bp
137 °C/2 mmHg (lit.)
mp
34-38 °C (lit.)
密度
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O=C1CCCCCCCCCCCCCCO1
InChI
1S/C15H28O2/c16-15-13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14-17-15/h1-14H2
InChI Key
FKUPPRZPSYCDRS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
320.0 °F - closed cup
引火点(℃)
160 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P5909-10G:
P5909-BULK:
P5909-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
John Weeks et al.
Journal of applied toxicology : JAT, 40(10), 1421-1434 (2020-06-04)
In vitro metabolic stability of nine fragrance chemicals: p-tolyl acetate, cashmeran, ethylene brassylate, celestolide, galaxolide, traseolide, ambretone, tonalide and pentadecanolide, was evaluated in trout and human hepatocytes. The compounds were incubated with trout hepatocytes at 12°C and human hepatocytes at