Merck
P5902
Sigma-Aldrich
3α,12α-Dihydroxy-5β-pregnan-20-one 3,12-diacetate
別名:
3α,12α-Diacetoxypregnan-20-one, 5β-Pregnane-3α,12α-diol-20-one diacetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H38O5
CAS番号:
分子量:
418.57
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
形状
solid
SMILES記法
[H][C@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H](C(C)=O)[C@@]4(C)[C@H](C[C@]3([H])[C@@]1(C)CC[C@H](C2)OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C25H38O5/c1-14(26)20-8-9-21-19-7-6-17-12-18(29-15(2)27)10-11-24(17,4)22(19)13-23(25(20,21)5)30-16(3)28/h17-23H,6-13H2,1-5H3/t17-,18-,19+,20-,21+,22+,23+,24+,25-/m1/s1
InChI Key
VYZPGMGWYUEREY-LCLDLZHKSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P5902-BULK:
P5902-1G:
P5902-VAR:
P5902-500MG:
P5902-50MG:
試験成績書(COA)