化学種の反応性
mouse, rat, human
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: 1:200-1:500
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NGFR(4804)
mouse ... Ngfr(18053)
rat ... Ngfr(24596)
関連するカテゴリー
特異性
免疫原
物理的形状
調製ノート
免責事項
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P5498-BULK:
P5498-VAR:
P5498-50UL:
P5498-200UL:4548173346823
P5498-200UL-PW:
試験成績書(COA)